Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 50 C4
Marque: Macherey-Nagel™ 711700.1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
40 à 63 μm | |
POLYGOPREP 300 à 50 | |
1 kg | |
Polygoprep |
300 A | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C4 | |
Chromatographie en phase liquide |