Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 50 C4
351.00€ - 2655.00€
Spécification
Granulométrie | 40 à 63 μm |
---|---|
Porosité | 300 A |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 300 à 50 |
pH | 2 à 8 |
Adsorbant | POLYGOPREP C4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10600912
|
Macherey-Nagel™
711700.100 |
0,1 kg |
351.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10318631
|
Macherey-Nagel™
711700.1000 |
1 kg |
2655.00€
1000g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
40 à 63 μm | |
POLYGOPREP 300 à 50 | |
POLYGOPREP C4 | |
Chromatographie en phase liquide |
300 A | |
2 à 8 | |
Polygoprep |