Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 à 30
1460.00€ - 1540.00€
Spécification
Porosité | 1 000 A |
---|---|
Phase stationnaire | POLYGOPREP 1000 à 30 |
pH | 2 à 8 |
Adsorbant | 'POLYGOPREP |
Type | Polygoprep |
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10286881
|
Macherey-Nagel™
711005.1000 |
1 kg | 25 à 40 μm |
1540.00€
1000g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10660522
|
Macherey-Nagel™
711006.1000 |
1 kg | 40 à 63 μm |
1460.00€
1000g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
1 000 A | |
2 à 8 | |
Polygoprep |
POLYGOPREP 1000 à 30 | |
'POLYGOPREP | |
Chromatographie en phase liquide |