Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 à 30
Marque:  Macherey-Nagel™ 711005.1000
Code produit. 10286881
  • 1630.00€ / 1000g
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
25 à 40 μm
POLYGOPREP 1000 à 30
1 kg
Polygoprep
1 000 A
2 à 8
'POLYGOPREP
Chromatographie en phase liquide