Learn More
Polyéthylèneimine, solution aqueuse à 50 %, MP Biomedicals™
80.19€ - 369.94€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
Poids moléculaire (g/mol) | 43.07 |
Numéro MDL | MFCD00084427 |
Clé InChI | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
CID PubChem | 9033 |
ChEBI | CHEBI:30969 |
Nom IUPAC | aziridine |
SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495362
|
MP Biomedicals
0219544480 |
100 mL |
80.19€
100mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11405372
|
MP Biomedicals
0219544490 |
500 mL |
196.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415372
|
MP Biomedicals
0219544491 |
1 L |
369.94€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
9002-98-6 | |
43.07 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
9033 | |
aziridine |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
MFCD00084427 | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
CHEBI:30969 | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* |
Spécification
Polyethyleneimine | |
Liquide visqueux | |
MFCD00084427 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
aziridine | |
9033 | |
50,000 to 100,000 |
9002-98-6 | |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* | |
43.07 | |
CHEBI:30969 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: polyethyleneimine