Learn More
Polyéthylèneimine, solution aqueuse à 50 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polyethyleneimine |
Forme physique | Liquide visqueux |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 50,000 to 100,000 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Polyethyleneimine