Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur coudé d’adaptateur de tuyau en polyéthylène
23.25€ - 166.00€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Diamètre du filetage | 1/4 NPT(M) |
Comprend | Connecteur coudé pour adaptateur de tuyau ; stérilisation à l’OEt |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11745509
|
Masterflex™
30622-96 |
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I. |
166.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11759859
|
Masterflex™
30622-98 |
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 3/8 po D.I. |
23.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Raccord PE cannelé pour tube souple• Température d'utilisation: -50 à 85°C
• Raccord PE coudé fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Raccords cannelés | |
10/boîte | |
Connecteur coudé pour adaptateur de tuyau ; stérilisation à l’OEt |
Polyéthylène | |
1/4 NPT(M) |