Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur coudé d’adaptateur de tuyau en polyéthylène
Marque: Masterflex™ 30622-98
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccord PE cannelé pour tube souple• Température d'utilisation: -50 à 85°C
• Raccord PE coudé fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Raccords cannelés | |
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 3/8 po D.I. | |
1/4 NPT(M) |
Polyéthylène | |
10/boîte | |
Connecteur coudé pour adaptateur de tuyau ; stérilisation à l’OEt |