Learn More
BioClean™ Couvre-chaussure SafeStep NSO
Les surchaussures BioClean SafeStep™ présentent de faibles niveaux de perte de particules et sont traitées pour assurer la compatibilité de classe ISO 5. Elles sont dotées d’un revêtement en élastomère pour garantir une bonne adhérence et une grande durabilité.
361.00€ - 379.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Couleur | Blanc |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
Hauteur (métrique) | 170 mm |
Type de produit | Surchaussures |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12952245
|
BioClean™
NSO016 |
400 mm |
361.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12962245
|
BioClean™
NSO018 |
455 mm | |||||||
Description
- Antidérapant
- Faibles niveaux de relargage de particules
- Durable
- Revêtement en élastomère
Spécification
Polyéthylène | |
ISO 9001:2015 | |
Surchaussures |
Blanc | |
170 mm |