Learn More
BioClean™ Couvre-chaussure SafeStep NSO
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
455 mm
Description
- Antidérapant
- Faibles niveaux de relargage de particules
- Durable
- Revêtement en élastomère
Spécification
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
Quantité d’emballage | 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; quatre sachets extérieurs par carton doublé (400 pièces) |
Longueur (métrique) | 455 mm |
Hauteur (métrique) | 170 mm |
Type de produit | Surchaussures |