Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tuyau mâle en polyéthylène
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
23.25€ - 27.30€
Spécification
Type de produit | Adaptateur de tuyau mâle |
---|---|
Description | Connexion NPT(M) avec raccord cannelé |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | HDPE |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Product Code | Brand | Diamètre du filetage | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre du filetage | Price | Quantity & Availability | |||||
11736008
|
Masterflex™
30621-26 |
1/8 x 1/8 po |
25.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735988
|
Masterflex™
30621-48 |
1/4 x 5/16 po |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765259
|
Masterflex™
30621-12 |
3/4 x 3/4 po |
26.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705489
|
Masterflex™
30621-54 |
1/4 x 1/2 po |
23.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780389
|
Masterflex™
30621-66 |
1/2 x 5/8 po |
27.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795539
|
Masterflex™
30621-70 |
1/2 x 3/4 po |
27.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adaptateur de tuyau mâle en polyéthylène
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Les raccords cannelés sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure souple pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi)
- Disponible en boîtes de dix
Specifications
Adaptateur de tuyau mâle | |
Non autoclavable | |
Oxyde d’éthylène |
Connexion NPT(M) avec raccord cannelé | |
HDPE |