Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tuyau mâle en polyéthylène
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque: Masterflex™ 30621-48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur de tuyau mâle en polyéthylène
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Les raccords cannelés sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure souple pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi)
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Adaptateur de tuyau mâle | |
Non autoclavable | |
Raccords 10 | |
1/4 po | |
Oxyde d’éthylène | |
Structuré |
Connexion NPT(M) avec raccord cannelé | |
HDPE | |
5/16 po | |
5/16 po | |
1/4 x 5/16 po |