Learn More
Logistik™ Blouse de laboratoire ajustée pour femme, en polycoton
La blouse de laboratoire ajustée pour femme Logistik Unicorp™, en polycoton, est une blouse de laboratoire confortable et conçue de façon classique et adaptée à une gamme d’applications.
48.43€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
---|---|
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Type de manchette | Fermeture par boutons-pression |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Taille (métrique) de la poitrine | Taille (impériale) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) de la poitrine | Taille (impériale) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13162190
|
Logistik™
607V3WH128CM |
128 cm | 50.4 in. | N/A | |||||
Description
- Coupe légèrement profilée pour assurer un confort optimal
- Comprend deux poches basses plaquées, une poche au niveau de la poitrine, une fermeture à l’avant par boutons-pression dissimulée ainsi que des manchettes à goujon et mesure 107 cm de long.
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire | |
Mélange de polycoton | |
Reusable | |
3 |
Pour femme | |
Fermeture par boutons-pression | |
Non stérile | |
Poches basses plaquées, poche au niveau de la poitrine, fermeture à l’avant par boutons-pression dissimulée, manchettes à boutons-pression |