Learn More
Logistik™ Blouse de laboratoire ajustée pour femme, en polycoton
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
128 cm
Taille (impériale) de la poitrine:
50.4 in.
Description
- Coupe légèrement profilée pour assurer un confort optimal
- Comprend deux poches basses plaquées, une poche au niveau de la poitrine, une fermeture à l’avant par boutons-pression dissimulée ainsi que des manchettes à goujon et mesure 107 cm de long.
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Dimensions | 4X-Large |
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Fermeture par boutons-pression |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Nbre de poches | 3 |
Description | Size 26 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Logistik™ Blouse de laboratoire ajustée pour femme, en polycoton >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu