Learn More
HUBER Portoirs pour tubes à essai en polycarbonate
Portoirs pour tubes à essai avec profondeur d’immersion de 50 mm
185.00€ - 285.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour 106 A-E à 110 A-E |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10473174
|
HUBER
6028 |
50 mm | 12 x 22 mm dia. |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10414873
|
HUBER
6031 |
45 mm | Diamètre : 30 x 13 mm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10517525
|
HUBER
6032 |
50 mm | Diamètre : 6 x 30 mm |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10778863
|
HUBER
6033 |
25 mm | Diamètre : 36 x 11 mm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10132644
|
HUBER
6030 |
95 mm | Diamètre : 20 x 17 mm |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10785016
|
HUBER
6029 |
55 mm | Diamètre : 20 x 17 mm |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Portoirs pour tubes à essai de type E en polycarbonate pour 106A-E à 110A-E.
- Profondeur d’immersion 50 mm
- Trous d’alésage dia. 6 X 30
Spécification
Pour 106 A-E à 110 A-E | |
Polycarbonate |