Learn More
HUBER Portoirs pour tubes à essai en polycarbonate
Portoirs pour tubes à essai avec profondeur d’immersion de 50 mm
Marque:  HUBER 6030
Code produit. 10132644
  • 285.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En polycarbonate
  • Pour 106A-E à 110A-E
Spécification
Spécification
Pour 106 A-E à 110 A-E
Diamètre : 20 x 17 mm
Polycarbonate
95 mm