Learn More
Masterflex™ Raccords Luer en PC
Conçus pour une utilisation avec une microtubulure et des seringues de type Luer. Les extrémités de connexion de taille standard rendent ces raccords Luer parfaitement interchangeables pour les installations SureFire.
19.35€ - 53.80€
Spécification
Type de produit | Raccord Luer |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Matériau | PC |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11760279
|
Masterflex™
45501-66 |
Luer femelle x filetage UNF 1/4 à 28 po | Transitions entre les raccords Luer et les filetages UNF ou NPT |
40.90€
25 pièces |
N/A | ||||
11746008
|
Masterflex™
45501-60 |
Raccord Luer femelle x filetage UNF de 10 à 32 po | Transitions entre les raccords Luer et les filetages UNF ou NPT |
38.20€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745988
|
Masterflex™
45504-84 |
Raccord mâle Luer Lock x filetage de 10 à 32 po | Transitions entre les raccords Luer et les filetages UNF ou NPT |
35.15€
25 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11749959
|
Masterflex™
45501-04 |
Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 1/8 po | Pour une tubulure flexible, avec une turbulence de flux réduite, tubulure semi-rigide | ||||||
12197750
|
Masterflex™
45504-00 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 1/16 pouces | Pour une tubulure flexible, avec une turbulence de flux réduite, tubulure semi-rigide |
29.05€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11739709
|
Masterflex™
45504-19 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 1/4 pouces | Pour une tubulure flexible, avec une turbulence de flux réduite, tubulure semi-rigide |
19.35€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11729709
|
Masterflex™
45504-04 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 1/8 pouces | Pour une tubulure flexible, avec une turbulence de flux réduite, tubulure semi-rigide | ||||||
11745668
|
Masterflex™
45501-82 |
Coupleur Luer mâle x Luer femelle | Connexions Luer-to-luer |
22.10€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11959668
|
Masterflex™
45504-72 |
Luer mâle x adaptateur Luer mâle | Raccordements de luer à luer | ||||||
Description
Conçus pour une utilisation avec une microtubulure et des seringues de type Luer.Les extrémités de connexion de taille standard rendent ces raccords Luer parfaitement interchangeables pour les installations pare-feu.
- Entièrement fabriqué à partir de matières premières vierges à 100 %
- Exempt de contaminants et idéal pour les seringues ou les petites tubulures
- Choisissez parmi une gamme de tailles et de multiples options de connexion
- Connectez facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Raccords Luer mâles et femelles disponibles
Spécification
Raccord Luer | |
ISO 9001 | |
PC | |
25/boîte |