Learn More
Masterflex™ Raccords Luer en PC
Conçus pour une utilisation avec une microtubulure et des seringues de type Luer. Les extrémités de connexion de taille standard rendent ces raccords Luer parfaitement interchangeables pour les installations SureFire.
Marque: Masterflex™ 45501-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus pour une utilisation avec une microtubulure et des seringues de type Luer.Les extrémités de connexion de taille standard rendent ces raccords Luer parfaitement interchangeables pour les installations pare-feu.
- Fabriqués à partir de matières premières 100& % vierges
- Exempt de contaminants et idéal pour les seringues ou les petites tubulures
- Choisissez parmi une gamme de tailles et de multiples options de connexion
- Connectez facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Raccords Luer mâles et femelles disponibles
Spécification
ISO 9001 | |
PC | |
Pour une tubulure flexible, avec une turbulence de flux réduite, tubulure semi-rigide |
Raccord Luer | |
Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 1/8 po | |
25/boîte |