Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Box with a forward-sloped base, high-contrast, and imprinted indexing on the transparent lid to ensure quick visual orientation.
47.40€ - 68.70€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage cryogénique |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs à l’azote liquide |
Température de tenue (métrique) | −196 à 121°C |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité | Price | Quantity & Availability | |||||
15260584
|
Tenak™
TE22400 |
Cellules (25) |
68.70€
8 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270584
|
Tenak™
TE22405 |
Cellules (81) |
47.40€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For use in liquid nitrogen freezers
- Include vent and drain hole
- Stackable
- Autoclavable
Specifications
Polycarbonate | |
Stockage cryogénique | |
Congélateurs à l’azote liquide | |
−196 à 121°C |