Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Box with a forward-sloped base, high-contrast, and imprinted indexing on the transparent lid to ensure quick visual orientation.
Marque: Tenak™ TE22405
29.03 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation dans des congélateurs à azote liquide
- Inclut l’évent et l’orifice de vidange
- Empilable
- Autoclavables
Spécification
Assorties | |
Stockage cryogénique | |
Cellules (81) | |
9 x 9 | |
133 x 133 x 53 mm |
Polycarbonate | |
Congélateurs à l’azote liquide | |
4/Paquet | |
−196 à 121°C |