Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Box with a forward-sloped base, high-contrast, and imprinted indexing on the transparent lid to ensure quick visual orientation.
Marque:  Tenak™ TE22400
Code produit. 15260584
  • 68.70€ / 8 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation dans des congélateurs à azote liquide
  • Inclut l’évent et l’orifice de vidange
  • Empilable
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Rouge
Stockage cryogénique
Cellules (25)
5 x 5
76 x 76 x 53 mm
Polycarbonate
Congélateurs à l’azote liquide
8/Paquet
−196 à 121°C