Learn More
Poly(alcool de vinyle), 87,0-89,0 % hydrolysé, M.W. env. 31,000-50,000, Thermo Scientific Chemicals
Indicateur
31.56€ - 256.28€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-89-5 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.05 |
Numéro MDL | MFCD00081922 |
Clé InChI | IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval |
CID PubChem | 11199 |
Nom IUPAC | éthénol |
SMILES | OC(-*)C-* |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15245968
|
Thermo Scientific Acros
183141000 |
100 g |
31.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15225968
|
Thermo Scientific Acros
183140010 |
1 kg |
140.70€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15235968
|
Thermo Scientific Acros
183140025 |
2.5 kg |
256.28€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9002-89-5 | |
44.05 | |
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N | |
11199 | |
OC(-*)C-* |
(C2H4O)n | |
MFCD00081922 | |
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval | |
éthénol |
Spécification
Poly(vinyl alcohol) | |
230.0°C to 240.0°C | |
Authentique | |
[-CH2CH(OH)-]n | |
15,7706 | |
Solubility in water: soluble in hot water. | |
OC(-*)C-* | |
44.05 | |
5.2-6.2 mPa.s (20°C 4% aq. sol.) |
9002-89-5 | |
4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) | |
(C2H4O)n | |
MFCD00081922 | |
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval | |
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N | |
éthénol | |
11199 | |
87.0-89% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Poly(vinyl alcohol, 87.0-89.0% hydrolyzed, average M.W. approx. 31000-50000
RUO – Research Use Only