Learn More
Poly(alcool de vinyle), 87,0-89,0 % hydrolysé, M.W. env. 31,000-50,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15235968
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Indicateur
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
Numéro MDL MFCD00081922
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
CID PubChem 11199
Nom IUPAC éthénol
SMILES OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
Point de fusion 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15,7706
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosité 5.2-6.2 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Pourcentage de pureté 87.0-89%
Identifiant produit
  • Poly(vinyl alcohol, 87.0-89.0% hydrolyzed, average M.W. approx. 31000-50000