Learn More
Micronova™ Serpillères à tête plate PocketMop
À utiliser dans les environnements contrôlés
233.00€ - 890.00€
Spécification
Type de produit | Serpillère à franges |
---|---|
Type de tête | Plat |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavables |
Largeur (impériale) | 4 po |
Requires: QPSL frame with STA series handle or QDSL with SSU series handle
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15496324
|
Micronova™
PKMAA-14 |
Bleu | Microfibre, polyester, nylon, intérieur en mousse d’uréthane, 80 % polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 po |
260.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15511765
|
Micronova™
PKMAA-18 |
Blue | Microfibre, polyester, nylon, intérieur en mousse d’uréthane, 80 % polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane | 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in), 18 in |
290.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15536180
|
Micronova™
PKMAA-48 |
Bleu | Microfibre, polyester, nylon, intérieur en mousse d’uréthane, 80 % polyester, 20 % nylon, intérieur en mousse d’uréthane | 121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in) |
890.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15501765
|
Micronova™
PKM20-14 |
Blanc | MegaTex, polyamide non-tissé | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 po), 14 po | |||||
15581755
|
Micronova™
PKM6-14 |
Blanc | Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 in |
236.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15526180
|
Micronova™
PKM11-14 |
Blanc | Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, polyester texturé 100 % | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in), 14 po |
260.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15591755
|
Micronova™
PKM11-18 |
Blanc | PolySorb, polyester texturé 100 % | 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 po), 18 po | |||||
Description
À utiliser dans les environnements contrôlés
- Légère et facile à manipuler
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé sur une rotation à 180° pour un nettoyage plus précis et contrôlé
- Disponible en deux tailles standard de 14 et 18 po
- Compatible avec l’alcool, les désinfectants puissants et la stérilisation à la vapeur
- À usage unique, mais peut être lavé et réutilisé
PocketMop Microfiber
- Pour le nettoyage à sec et à l’eau et pour les surfaces en verre et ultra brillantes
- Disponible avec ou sans intérieur en mousse d’uréthane
- Mélange de polyester texturé non tissé avec propriétés abrasives
- Pour éliminer les taches difficiles sur le sol ou nettoyer des surfaces texturées
- Polyester texturé – disponible avec ou sans intérieur en mousse d’uréthane
- Tissu gaufré unique pour une meilleure absorption
Spécification
Serpillère à franges | |
Non stérile | |
4 po | |
Oui | |
Conserver à température ambiante |
Plat | |
Autoclavables | |
Produits chimiques | |
24/boîte | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |