Learn More
Micronova™ Serpillères à tête plate PocketMop
À utiliser dans les environnements contrôlés
Marque: Micronova™ PKM11-18
Requires : Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Description
À utiliser dans les environnements contrôlés
Les housses pour serpillières à tête plate Micronova PocketMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé.
- Économiques, légères et faciles à manipuler
- Tête coudée pour une application facile du désinfectant ou du détergent
- Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface ; nettoyage du matériel aux grandes salles de production
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec.
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Adapté à la production pharmaceutique, aux pharmacies qui composent elles-mêmes leurs préparations, à la transformation des aliments, aux nutraceutiques, aux hôpitaux et aux dispositifs médicaux
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Autoclavables
Spécification
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in), 18 po | |
Plat | |
18 in | |
45,7 cm | |
10,2 cm | |
Produits chimiques | |
24/boîte | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Serpillère à tête plate | |
Blanc | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
4 in | |
Oui | |
Conserver à température ambiante | |
PolySorb, polyester texturé 100 % |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
024172-000 | Certificat de conformité | 17/06/2021 | PKM11-18 |
024562-000 | Certificat de conformité | 21/04/2021 | PKM11-18 |