Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poche
Échantillonneur à utilisation facile et rapide avec conception GMP, ce qui signifie qu’il peut être démonté et nettoyé très rapidement. L’échantillonneur de poche Sampling Systems™ convient au prélèvement d’échantillons de zones discrets à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
299.00€ - 1955.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Matériau de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Matériau de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15809241
|
Sampling Systems™
1220J-2000 |
90 mL | 40 mm | 2000 mm | Tige interne en acier inoxydable |
1955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15819241
|
Sampling Systems™
1220J-900 |
90 mL | 40 mm | 900 mm | Tige interne en acier inoxydable |
1225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15839231
|
Sampling Systems™
1220A-1500 |
20 mL | 25 mm | 1500 mm | Tige intérieure en PTFE |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15849231
|
Sampling Systems™
1220A-600 |
15 mL | 25 mm | 600 mm | Tige intérieure en PTFE |
417.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15859231
|
Sampling Systems™
1220A-900 |
20 mL | 25 mm | 900 mm | Tige intérieure en PTFE |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15869231
|
Sampling Systems™
1220B-1500 |
20 mL | 25 mm | 1500 mm | Tige interne en acier inoxydable |
785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15879231
|
Sampling Systems™
1220B-300 |
10 mL | 25 mm | 300 mm | Tige interne en acier inoxydable |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15889231
|
Sampling Systems™
1220B-600 |
15 mL | 25 mm | 600 mm | Tige interne en acier inoxydable |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15899231
|
Sampling Systems™
1220J-1500 |
90 mL | 40 mm | 1500 mm | Tige interne en acier inoxydable |
1525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Fabriqué en acier inoxydable 316L avec PTFE ou avec noyau interne en acier inoxydable 316L
- Pour la prise d’échantillons discrets à plusieurs niveaux
- Convient aux poudres à écoulement libre
- Poignée à baïonnette permettant un fonctionnement simple
- Le manchon d’étanchéité permet de vider une poche à la fois
- Les échantillonneurs sont fournis avec des embouts pointus par défaut
Spécification
Sampler | |
Acier inoxydable (316L) |