Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poche
Échantillonneur à utilisation facile et rapide avec conception GMP, ce qui signifie qu’il peut être démonté et nettoyé très rapidement. L’échantillonneur de poche Sampling Systems™ convient au prélèvement d’échantillons de zones discrets à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1220A-900
Code produit. 15859231
  • 422.13€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L avec PTFE ou avec noyau interne en acier inoxydable 316L
  • Pour la prise d’échantillons discrets à plusieurs niveaux
  • Convient aux poudres à écoulement libre
  • Poignée à baïonnette permettant un fonctionnement simple
  • Le manchon d’étanchéité permet de vider une poche à la fois
  • Les échantillonneurs sont fournis avec des embouts pointus par défaut
Spécification
Spécification
Sampler
3 poches
20 mL
900 mm
Acier inoxydable (316L)
Tige intérieure en PTFE
25 mm