Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone platine
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
101.00€ - 431.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure en silicone durci au peroxyde |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15315442
|
Masterflex™
06411-64 |
3,2 mm |
129.00€
7.50m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700279
|
Masterflex™
06411-69 |
4,8 mm |
309.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785318
|
Masterflex™
06411-59 |
0,5 mm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15387125
|
Masterflex™
06411-82 |
16 mm |
431.00€
25ft |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
- Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression
- Inodore, non toxique, translucide
- L'élastomère est conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) et conforme à la norme USP classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -58 à +446°F (-50 à +230°C)
- Stérilisez par autoclave ou rayons gamma
Spécification
Tubulure en silicone durci au peroxyde | |
Silicone | |
7,6 m | |
-50deg;C | |
Translucide | |
230°C |
Autoclavables | |
25 pieds | |
–58deg;F | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
446°F |