Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone platine
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
Marque:  Masterflex™ 06411-69
Code produit. 11700279
  • 379.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
  • Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression
  • Inodore, non toxique, translucide
  • L’élastomère est conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) et conforme à la norme USP classe VI.
  • La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Plage de températures : -50 à +230°C (-58 à +446°F)
  • Stérilisez par autoclave ou rayons gamma
Spécification
Spécification
Tubulure en silicone durci au peroxyde
0,188 in
Silicone
11,2 mm
7,6 m
3,2 mm
-50°C
Translucide
446°F
Autoclavable
4,8 mm
0,438 in
25 pieds
0,125 in
-58°F
Autoclave ou oxyde d’éthylène
22°psi
230°C