Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone platine
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
Marque: Masterflex™ 06411-59
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
- Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression
- Inodore, non toxique, translucide
- L’élastomère est conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600) et conforme à la norme USP classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -50 à +230°C (-58 à +446°F)
- Stérilisez par autoclave ou rayons gamma
Spécification
Tubulure en silicone durci au peroxyde | |
0,020 in | |
Silicone | |
2,1 mm | |
7,6 m | |
0,8 mm | |
-50deg;C | |
Translucide | |
446°F |
Autoclavables | |
0,5 mm | |
0,083 in | |
25 pieds | |
0,031 in | |
–58deg;F | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
30°psi | |
230°C |