Learn More
Feuille de rodium platine, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 4844.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Rhodium foil |
---|---|
Note relative au nom | 0.05mm (0.002 in.) thick |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Rh; 90:10 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00198186 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041809.FF |
25 x 25 mm | |||||||
11345939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041809.FI |
50 x 50 mm |
4844.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Rhodium foil | |
Pt:Rh; 90:10 wt% | |
MFCD00198186 | |
99.9% | |
≈0.62g/25x25mm |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(Base des métaux) | |
Insoluble in water. | |
Odorless | |
Feuille |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche