Learn More
Poudre de platine, amorphe, APS <3 micron, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Poudre de platine, 99,9 %, Pt, numéro CAS-7440-06-4, platine, métal, noir, métal, platine, platine, ion iv, éponge, platine, élémentaire, platine allemand, platine, 5 g, (à base de métaux), CHEBI:33400, Classe de danger :4,1 ; Groupe d’emballage :III, 231-116-1, H228, P210-P240-P241-P280-P370+P378q
275.00€ - 908.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.08 |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
Clé InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
CID PubChem | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nom IUPAC | platine |
SMILES | [Pt] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036704.03 |
1 g |
275.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036704.06 |
5 g |
908.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platine |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spécification
Platinum powder | |
Poudre amorphe | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Odorless |
7440-06-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platine | |
23939 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only