Learn More
Poudre de platine, amorphe, APS <3 micron, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314237
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Poudre de platine, 99,9 %, Pt, numéro CAS-7440-06-4, platine, métal, noir, métal, platine, platine, ion iv, éponge, platine, élémentaire, platine allemand, platine, 5 g, (à base de métaux), CHEBI:33400, Classe de danger :4,1 ; Groupe d’emballage :III, 231-116-1, H228, P210-P240-P241-P280-P370+P378q
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum powder
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%