Learn More
Oxyde de platine(IV) monohydraté, 99,8 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
56.58€ - 861.29€
Identifiants chimiques
CAS | 12137-21-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O3Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.10 |
Numéro MDL | MFCD00066964 |
Clé InChI | SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o |
CID PubChem | 11139377 |
SMILES | O.O=[Pt]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10773211
|
Thermo Scientific Acros
211932500 |
250 mg | Flacon en verre |
56.58€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276600
|
Thermo Scientific Acros
211930010 |
1 g | Flacon en verre |
188.94€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249603
|
Thermo Scientific Acros
211930050 |
5 g | Flacon en verre |
861.29€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
12137-21-2 | |
245.10 | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
11139377 |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
O.O=[Pt]=O |
Spécification
Platinum(IV) oxide monohydrate | |
Marron à noir | |
99.8% | |
PtO2·H2O | |
01,890 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum ; hydrate | |
11139377 | |
99.80% |
12137-21-2 | |
Poudre | |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
10, 7398 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh | |
O.O=[Pt]=O | |
245.10 | |
245.1 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS :danger
- Platinum(IV) oxide monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.