Learn More
Oxyde de platine(IV) monohydraté, 99,8 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249603
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12137-21-2
Formule moléculaire H2O3Pt
Poids moléculaire (g/mol) 245.10
Numéro MDL MFCD00066964
Clé InChI SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
CID PubChem 11139377
SMILES O.O=[Pt]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) oxide monohydrate
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Formule linéaire PtO2·H2O
Fieser 01,890
Merck Index 10, 7398
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh
Nom IUPAC dioxoplatinum ; hydrate
Poids de la formule 245.1
Pourcentage de pureté 99.80%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(IV) oxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.