Learn More
Chlorure de platine(IV), Premion™, ≥99,99 % (analyse de métaux), Pt 57 % min., Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans l’électroplastie, comme catalyseur et réactif analytique. Également utilisé dans la production d’épitaxie pour semi-conducteurs, processus de diffusion.
241.00€ - 753.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13454-96-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.88 |
Numéro MDL | MFCD00011182 |
Clé InChI | FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 |
CID PubChem | 26031 |
Nom IUPAC | tétrachloroplatine |
SMILES | Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043703.03 |
1 g |
241.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043703.06 |
5 g |
753.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum(IV) chloride is used in electroplating, as a catalyst and analytical reagent. Also used in the production of semiconductor epitaxy, diffusion process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13454-96-1 | |
336.88 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
26031 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Pt | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
tétrachloroplatine |
Spécification
Platinum(IV) chloride | |
13454-96-1 | |
Cl4Pt | |
UN2923 | |
Soluble in water ( 587g/L ),acetone,slightly soluble in ethanol,ammonia. Insoluble in ether. | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl | |
336.88 | |
336.9 | |
Flacon en verre | |
4.303 |
370°C (dec.) | |
Cristalline | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachloroplatine | |
26031 | |
≥99.99% | |
Hygroscopic | |
4.303 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-645-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only