Learn More
Chlorure de platine(IV), Premion™, ≥99,99 % (analyse de métaux), Pt 57 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340298
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Utilisé dans l’électroplastie, comme catalyseur et réactif analytique. Également utilisé dans la production d’épitaxie pour semi-conducteurs, processus de diffusion.
Platinum(IV) chloride is used in electroplating, as a catalyst and analytical reagent. Also used in the production of semiconductor epitaxy, diffusion process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-96-1
Formule moléculaire Cl4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 336.88
Numéro MDL MFCD00011182
Clé InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonyme platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
CID PubChem 26031
Nom IUPAC tétrachloroplatine
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) chloride
Point de fusion 370°C (dec.)
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Informations sur la solubilité Soluble in water ( 587g/L ),acetone,slightly soluble in ethanol,ammonia. Insoluble in ether.
Poids de la formule 336.9
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Conditionnement Flacon en verre
Sensibilité Hygroscopic
Gravité spécifique 4.303
Densité 4.303