Learn More
Bromure de platine(IV), 99,99 % (base de métaux), Pt 37,1 % min, Thermo Scientific Chemicals
98.30€ - 376.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68938-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Br4Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 514.70 |
Numéro MDL | MFCD00016289 |
Clé InChI | DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide |
Nom IUPAC | tetrabromoplatinumtetrakis(ylium) |
SMILES | Br[Pt+4](Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012171.03 |
1 g |
98.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012171.06 |
5 g | |||||||
Description
Platinum(IV) bromide can be used as an analytical reagent to test for the presence of cesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
68938-92-1 | |
514.70 | |
DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J | |
tetrabromoplatinumtetrakis(ylium) |
Br4Pt | |
MFCD00016289 | |
platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide | |
Br[Pt+4](Br)(Br)Br |
Spécification
Platinum(IV) bromide | |
68938-92-1 | |
Cristalline | |
Br4Pt | |
MFCD00016289 | |
platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide | |
DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J | |
tetrabromoplatinumtetrakis(ylium) | |
514.73 | |
Pt 37.1% min. |
180°C (decomposition) | |
Marron à noir | |
(Base des métaux) | |
PtBr4 | |
UN3260 | |
Soluble in water. | |
Br[Pt+4](Br)(Br)Br | |
514.70 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 273-151-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only