Learn More
Bromure de platine(IV), 99,99 % (base de métaux), Pt 37,1 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396548
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Platinum(IV) bromide can be used as an analytical reagent to test for the presence of cesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68938-92-1
Formule moléculaire Br4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 514.70
Numéro MDL MFCD00016289
Clé InChI DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J
Synonyme platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide
Nom IUPAC tetrabromoplatinumtetrakis(ylium)
SMILES Br[Pt+4](Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) bromide
Point de fusion 180°C (decomposition)
Couleur Marron à noir
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire PtBr4
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 514.73
Pourcentage de pureté 99.99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 37.1% min.