Learn More
Fil d’iridium platine, dia. 1,5 mm (0,06 po), Thermo Scientific Chemicals
1240.00€ - 4950.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium wire |
---|---|
Note relative au nom | 1.5mm (0.06 in.) dia. |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water and acid. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450101
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044812.BQ |
5 cm |
1240.00€
5cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460101
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044812.BU |
25 cm |
4950.00€
25cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum-iridium wire is used in platinum jewelry, particularly watch cases. They have been used for spinnerets in the manufacture of synthetic fibers; in metrology and in fabrication of metal microelectrodes. It is used in the electrical stimulation of nervous tissue and in electrophysiological recordings. Pt/Ir alloy has been used in mechanical and electrochemical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
Insoluble in water and acid. | |
≈1.91g/5cm |
1.5mm (0.06 in.) dia. | |
MFCD02091683 | |
Odorless | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only