Learn More
Chlorure de platine(II), 73 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
68.20€ - 2228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-65-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.98 |
Numéro MDL | MFCD00011181 |
Clé InChI | CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Platinous chloride |
Nom IUPAC | platinum(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10267593
|
Thermo Scientific Acros
195382500 |
250 mg | Flacon en verre |
68.20€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318050
|
Thermo Scientific Acros
195380010 |
1 g | Flacon en verre |
163.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042590
|
Thermo Scientific Acros
195380050 |
5 g | Flacon en verre |
499.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954191
|
Thermo Scientific Acros
195380250 |
25 g | Flacon en verre |
2228.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-65-7 | |
265.98 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) dichloride |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
Platinous chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Spécification
Platinum(II) chloride | |
10025-65-7 | |
Poudre | |
PtCl2 | |
02,272 | |
Platinous chloride | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) dichloride | |
266 | |
6.05 |
581.0°C | |
Marron-gris à gris-vert | |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
15,7643 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,insoluble in alcohol and ether | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
265.98 | |
73% (Pt) | |
6.0500g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-034-1
- Platinum(II) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.