Learn More
Chlorure de platine(II), 73 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10318050
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-65-7
Formule moléculaire Cl2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 265.98
Numéro MDL MFCD00011181
Clé InChI CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Platinous chloride
Nom IUPAC platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) chloride
Point de fusion 581.0°C
Couleur Marron-gris à gris-vert
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Formule linéaire PtCl2
Fieser 02,272
Merck Index 15,7643
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid, insoluble in alcohol and ether
Poids de la formule 266
Pourcentage de pureté 73% (Pt)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 6.05
Densité 6.0500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.