Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de joints Tri-Clamp pour joint en silicone durci au platine
85.60€ - 97.10€
Spécification
Matériau | En silicone, durcie au platine |
---|---|
Type | Tri-Clamp pour joint de crépine |
À utiliser avec (application) | Pour les applications pharmaceutiques, d’eau à haute pureté, d’injectables, d’aliments et de boissons |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786613
|
Cole-Parmer™
30523-80 |
Dia. 12,7 mm |
85.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762143
|
Cole-Parmer™
30523-82 |
Dia. 19,05 mm |
92.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782143
|
Cole-Parmer™
30523-24 |
Dia. 25,4 mm |
97.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Joint crépine Tri-Clamp™ inox• Joint silicone, Viton™pour raccord alimentaire Tri-Clamp™
• Protection pompe, vanne, circuit en ligne
• Particules retenues 140 à 1905μm
• Applications: transfert de haute pureté, agro-alimentaire
• Caractéristiques: crépine en acier inox 316 avec joint plastique, sans odeur
• Certification: USP Class VI, FDA, USDA (alimentaire)
• Température: silicone platinium: -50 à +230°C, Viton™: -30 à +200°C
• Stérilisation: joint silicone autoclavable
• Joint silicone crépine inox 316
• Joint silicone Tri-Clamp™
Spécification
En silicone, durcie au platine | |
Tri-Clamp pour joint de crépine | |
Pour les applications pharmaceutiques, d’eau à haute pureté, d’injectables, d’aliments et de boissons | |
1 de chaque |