Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de joints Tri-Clamp pour joint en silicone durci au platine
Marque:  Cole-Parmer™ 30523-80
Code produit. 11786613
  • 85.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Joint crépine Tri-Clamp™ inox
• Joint silicone, Viton™pour raccord alimentaire Tri-Clamp™
• Protection pompe, vanne, circuit en ligne
• Particules retenues 140 à 1905μm
• Applications: transfert de haute pureté, agro-alimentaire…
• Caractéristiques: crépine en acier inox 316 avec joint plastique, sans odeur
• Certification: USP Class VI, FDA, USDA (alimentaire)
• Température: silicone platinium: -50 à +230°C, Viton™: -30 à +200°C
• Stérilisation: joint silicone autoclavable
• Joint silicone crépine inox 316
• Joint silicone Tri-Clamp™
Spécification
Spécification
Pour les applications pharmaceutiques, d’eau à haute pureté, d’injectables, d’aliments et de boissons
Dia. 12,7 mm
Tri-Clamp pour joint de crépine
1 de chaque
En silicone, durcie au platine