Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur vortex V-32
Crée une polyvalence avec des plateformes capables d’accueillir une grande variété de tailles de tubes.
50.25€ - 54.35€
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11446367
|
Grant Instruments™
PV-32 |
32 |
54.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15251226
|
Grant Instruments™
PV6-10 |
6 |
50.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour utilisation avec agitateur vortex V-32
Plateforme de rechange PV-32 :
- S’adapte à 3 tailles de tubes :
- 16 x 1,5 ml
- 8 x 0,5 ml
- 8 x 0,2 ml
Plateforme 6 emplacements universelle PV-6 :
- 6 Tubes x 10 ml
- Tube de 15 mm de diamètre max.