Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur vortex V-32
Crée une polyvalence avec des plateformes capables d’accueillir une grande variété de tailles de tubes.
Marque: Grant Instruments™ PV6-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour utilisation avec agitateur vortex V-32
Plateforme de rechange PV-32 :
- S’adapte à 3 tailles de tubes :
- 16 x 1,5 ml
- 8 x 0,5 ml
- 8 x 0,2 ml
Plateforme 6 emplacements universelle PV-6 :
- 6 Tubes x 10 ml
- Tube de 15 mm de diamètre max.
Spécification
V-32 | |
6 |