Learn More
Epredia™ Boîtes pour lames en plastique
Stockez un grand nombre de lames dans un espace réduit grâce à ces boîtes robustes.
23.90€ - 43.00€
Spécification
L’appareil peut contenir | 25 lames ; 48 lames ; 50 lames |
---|---|
Hauteur (impériale) | 1,25 po |
Hauteur (métrique) | 3,8 cm |
Matériau | Plastique ABS |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12628336
|
Epredia™
B1780 |
Blanc | 25 lames |
32.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12638336
|
Epredia™
B1781 |
Rouge | 25 lames | ||||||
16499803
|
Epredia™
B1781 |
Rouge | 25 lames |
34.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12648336
|
Epredia™
B1782 |
Bleu | 25 lames |
27.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12658336
|
Epredia™
B1783 |
Blanc | 50 lames |
26.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16409813
|
Epredia™
B1784 |
Rouge | 50 lames |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12668336
|
Epredia™
B1784 |
Rouge | 50 lames | ||||||
12678336
|
Epredia™
B1785 |
Bleu | 50 lames |
25.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16419813
|
Epredia™
B1786 |
Blanc | 25 lames ; 48 lames ; 50 lames | ||||||
12698336
|
Epredia™
B1787 |
Rouge | 100 lames | ||||||
16429813
|
Epredia™
B1787 |
Rouge | 100 lames | ||||||
16439813
|
Epredia™
B1788 |
Bleu | 100 lames |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12559986
|
Epredia™
B1788 |
Bleu | 100 lames | ||||||
Description
Stockez un grand nombre de lames dans un espace réduit grâce aux boîtes pour lames en plastique Thermo Scientific™.
- Structure en plastique ABS résistant et doublure interne en liège, pour la protection des lames
- Stockez et protégez 25, 50 ou 100 lames
- Des fiches indexées se placent dans le couvercle pour noter les titres des lames
- Les compartiments numérotés sur la boîte correspondent à l'index du couvercle, pour optimiser l'organisation
- Des couvercles différents sont utilisés pour les boîtes de 25 et de 50 lames, pour faciliter le stockage et la récupération des lames
- Disponibles en rouge, blanc ou bleu selon le codage couleur ou l'aspect préféré
- La boîte de 50 lames s'ouvre et se ferme à l'aide d'un loquet en plastique ; la boîte de 100 lames est dotée d'un couvercle à charnière avec fixation métallique
Dimensions (boîte fermée)
Boîte de 25 lames : 9,5 × 8,3 × 3,8 cm (5,5 in. × 3,375 in. × 1,25 in.)
Boîte de 50 lames : 21 × 8,5 × 3 cm (8,25 in. × 3,375 in. × 1,25 in.)
Boîte de 100 lames : 21 × 16 × 3 cm (8,25 in. × 6,375 in. × 1,25 in.)
Spécification
25 lames ; 48 lames ; 50 lames | |
1,25 po | |
3,8 cm | |
Plastique ABS |