Learn More
Epredia™ Boîtes pour lames en plastique
Stockez un grand nombre de lames dans un espace réduit grâce à ces boîtes robustes.
Marque:  Epredia™ B1782
Code produit. 12648336
  • 27.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez un grand nombre de lames dans un espace réduit grâce aux boîtes pour lames en plastique Thermo Scientific™.
  • Structure en plastique ABS résistant et doublure interne en liège, pour la protection des lames
  • Stockez et protégez 25, 50 ou 100 lames
  • Des fiches indexées se placent dans le couvercle pour noter les titres des lames
  • Les compartiments numérotés sur la boîte correspondent à l’index du couvercle, pour optimiser l’organisation
  • Des couvercles différents sont utilisés pour les boîtes de 25 et de 50 lames pour faciliter le stockage et la récupération des lames
  • Disponibles en rouge, blanc ou bleu selon le codage couleur ou l’aspect préféré
  • La boîte de 50 lames s’ouvre et se ferme à l’aide d’un loquet en plastique ; la boîte de 100 lames est dotée d’un couvercle à charnière avec fixation métallique
Dimensions (boîte fermée)
Boîte de 25 lames : 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Boîte de 50 lames : 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Boîte de 100 lames : 8,25 x 6,375 x 1,25 (21 x 16 x 3cm)
Remarque : Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
25 lames
Boîte pour 25 lames, bleues
5,5 x 3,375 x 1,25 po (9,5 x 8,3 x 3,8 cm)
3,8 cm
9,5 cm
3,375 po
Bleu
25 lames ; 48 lames ; 50 lames
1,25 po
5,5 po
Plastique ABS
8,3 cm