Learn More
Buerkle™ Pipettes en plastique à usage unique
Les pipettes en plastique sont particulièrement adaptées à des fins de formation, dans les laboratoires industriels, lors de recherches sur le terrain et d’applications où les pipettes en verre ne peuvent pas être utilisées, par exemple en chimie avec fluore et silicate
3.35€ - 30.10€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11832293
|
Buerkle™
7556-0050 |
50 ml |
6.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17210684
|
Buerkle™
7556-0025 |
25 ml |
3.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842293
|
Buerkle™
7556-0100 |
100 mL |
30.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polystyrène, transparent
- Pour les solutions aqueuses
- |Polystyrène, transparent
Spécification
PS | |
Stérile |