Learn More
Buerkle™ Pipettes en plastique à usage unique
Les pipettes en plastique sont particulièrement adaptées à des fins de formation, dans les laboratoires industriels, lors de recherches sur le terrain et d’applications où les pipettes en verre ne peuvent pas être utilisées, par exemple en chimie avec fluore et silicate
Marque: Buerkle™ 7556-0100
27.18 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polystyrène, transparent
- Pour les solutions aqueuses
- |Polystyrène, transparent
Spécification
PS | |
À des fins de formation, dans les laboratoires industriels, lors de recherches sur le terrain et pour des applications où les pipettes en verre ne peuvent pas être utilisées, par exemple en chimie avec fluor et silicate | |
100 mL | |
Oui |
Stérile | |
Translucide | |
Pipette à usage unique |